Learn More
1-Indanona, +99 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 122111000
Detalles adicionales : CAS : 83-33-0 Peso : 0.10000kg
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10001220
  • 241.00€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 3
83-33-0
132.16
1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
CHEBI:17404
C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
C9H8O
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
6735
2,3-dihidroinden-1-ona
Especificaciones
1-Indanone
>110°C
Frasco de vidrio
243.0°C to 245.0°C
38.0°C to 42.0°C
83-33-0
C9H8O
1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihidroinden-1-ona
6735
132.16
99+%
1.1000g/mL
Authentic
1.1
Marrón a Amarillo
100g
99% min. (GC)
07,36
Solubility in water: 6.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether and chloroform
C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
132.16
CHEBI:17404
Masa cristalina
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 1-Indanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS Documentos
Certificados