Learn More
Alfa Aesar™ 1-Hydroxyethylidenebis(phosphonic acid), 96%
Marca:  Alfa Aesar™ 043502.04
Detalles adicionales : CAS : 2809-21-4 Peso : 0.00200kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 2g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315847
  • 35.09€ / 2 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
2809-21-4
206.027
DBVJJBKOTRCVKF-UHFFFAOYSA-N
3305
(1-hydroxy-1-phosphonoethyl)phosphonic acid
C2H8O7P2
MFCD00070585
etidronic acid, etidronate, hedp, 1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid, ehdp, etidronsaeure, acetodiphosphonic acid, hydroxyethanediphosphonic acid, oxyethylidenediphosphonic acid, turpinal sl
CHEBI:4907
CC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Especificación
1-Hydroxyethylidenebis (phosphonic acid)
2g
C2H8O7P2
UN3261
etidronic acid, etidronate, hedp, 1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid, ehdp, etidronsaeure, acetodiphosphonic acid, hydroxyethanediphosphonic acid, oxyethylidenediphosphonic acid, turpinal sl
CC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
206.027
CHEBI:4907
Powder
Odorless
2809-21-4
MFCD00070585
14,3863
DBVJJBKOTRCVKF-UHFFFAOYSA-N
(1-hydroxy-1-phosphonoethyl)phosphonic acid
3305
206.03
96%