Learn More
1-Hydroxy-2-naphthoic Acid, TRC
Product Code. 30388928
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
Product Code. Quantity Unit Size
30388928 10 g 10g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30388928 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH95085010G
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Xinafoic acid
CAS 86-48-6
Molecular Formula C11 H8 O3
Quantity 10 g
Synonym 1-Hydroxy-2-naphthoic Acid, 2-Naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy-, 2-Naphthoic acid, 1-hydroxy- (8CI), 1-Hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 1-Hydroxy-2-naphthoic acid, 1-Naphthol-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1-naphthol, NSC 3717, Xinafoic acid, α-Hydroxy-β-naphthoic acid, GR 66288X, Salmeterol related
InChI Formula InChI=1S/C11H8O3/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)C(=O)O
IUPAC Name 1-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 188.18
Formula Weight 188.047
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.