Learn More
Clorhidrato de 1-hidrazinoftalacina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
A monoamine oxidase inhibitor1-Hydrazinophthalazine hydrochloride is a non-nucleoside analog that inhibits DNA methylation and reactivates the expression of tumor suppressor genes. It acts as a non-selective MAO-A/B inhibitor and semicarbazide sensitive amine oxidase inhibitor. Further, it serves as an antihypertensive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Inhibidor de la monoamino oxidasa, el clorhidrato de 1-hidrazinoftalacina es un análogo no nucleósido que inhibe la metilación del ADN y reactiva la expresión de los genes supresores de tumores. Actúa como inhibidor no selectivo de la MAO-A/B y como inhibidor de la amino oxidasa sensible a la semicarbazida. Además, sirve como antihipertensivo.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en éter dietílico y alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Inhibidor de la monoamino oxidasa, el clorhidrato de 1-hidrazinoftalacina es un análogo no nucleósido que inhibe la metilación del ADN y reactiva la expresión de los genes supresores de tumores. Actúa como inhibidor no selectivo de la MAO-A/B y como inhibidor de la amino oxidasa sensible a la semicarbazida. Además, sirve como antihipertensivo.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en éter dietílico y alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride |
Punto de fusión | ∼275°C (decomposition) |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 3568329 |
Índice Merck | 14,4763 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.64 |
Porcentaje de pureza | 98% |