Learn More
1-Hexanotiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758170
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
111-31-9
C6H14S
118.24
MFCD00004909
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
1-hexanethiol, hexyl mercaptan, n-hexyl mercaptan, hexanethiol, 1-hexylthiol, 1-mercaptohexane, hexylthiol, n-hexanethiol, n-hexylthiol, n-hexylmercaptan
8106
hexano-1-tiol
CCCCCCS
111-31-9
C6H14S
118.24
MFCD00004909
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
1-hexanethiol, hexyl mercaptan, n-hexyl mercaptan, hexanethiol, 1-hexylthiol, 1-mercaptohexane, hexylthiol, n-hexanethiol, n-hexylthiol, n-hexylmercaptan
8106
hexano-1-tiol
CCCCCCS
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Hexanethiol
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -81°C to 80°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 150.0°C to 154.0°C
Temperatura de inflamación 30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5SH
Índice de refracción 1.4470 to 1.4510
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, 408
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols, ethyl ether, hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.24
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido