Learn More
1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate, 98%, HPLC grade, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 411601000
Detalles adicionales : CAS : 2832-45-3 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10628321
  • 537.20€ / 100 g
En stock 9
Añadir a la cesta
Especificación
2832-45-3
188.217
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
23677630
CCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
C6H13NaO3S
MFCD00149549
sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
sodium;hexane-1-sulfonate
Especificación
(0.25M aq. soln.) (1cm cell vs HPLC grade water), 0.2 max. at 210nm, 0.1 max. at 220nm, 0.075 max. at 230nm, 0.05 max. at 240nm, 0.05 max. at 250nm, 0.04 max. at 254nm, 0.04 max. at 280nm, (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water), (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water) at 0nm
Negligible
Glass bottle
7 to 9%
100g
98%
CH3(CH2)5SO3Na·xH2O
04, IV, 54
Solubility in water: Soluble
CCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
188.217
188.22
≥97.5% (on dry substance)
1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Authentic
Negligible
Colorless to Yellow
2832-45-3
C6H13NaO3S
MFCD00149549
sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
sodium;hexane-1-sulfonate
23677630
Liquid
Videos
SDS Documentación