Learn More
Ácido 1-hexanosulfónico, hidrato de sal de sodio, 98 %, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11350996
1724.08 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2832-45-3
C6H13NaO3S
188.22
MFCD00007542
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
23677630
sodio; hexano-1-sulfonato
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2832-45-3
C6H13NaO3S
188.22
MFCD00007542
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
23677630
sodio; hexano-1-sulfonato
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de pares iónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Absorbancia (0.25M aq. soln.) (1cm cell vs HPLC grade water), 0.2 max. at 210nm, 0.1 max. at 220nm, 0.075 max. at 230nm, 0.05 max. at 240nm, 0.05 max. at 250nm, 0.04 max. at 254nm, 0.04 max. at 280nm, (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water), (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water) at 0nm
Punto de fusión >300.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad Negligible
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5SO3Na·xH2O
Cantidad 500 g
Beilstein 04, IV, 54
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Presión de vapor Negligible
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido