Learn More
1-Hexadecilamina, téc. 90 %, resto principalmente 1-octadecilamina, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026457
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1000 g
143-27-1
C16H35N
241.46
MFCD00008158
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine
8926
hexadecan-1-amina
CCCCCCCCCCCCCCCCN
143-27-1
C16H35N
241.46
MFCD00008158
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine
8926
hexadecan-1-amina
CCCCCCCCCCCCCCCCN
1-Hexadecylamine is used for producing resin, senior detergent, anti-caking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-hexadecilamina se utiliza para producir resinas, detergentes de alta gama y agentes antiaglomerantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Hexadecylamine
Punto de fusión 42°C to 47°C
Densidad 0.813
Punto de ebullición 144°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 140°C (284°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Notas del porcentaje del ensayo resto principalmente 1-octadecilamina
Índice de refracción 1.4496
Cantidad 25 g
Número UN UN3259
Beilstein 1634065
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.46
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico