Learn More
1-Heptanesulfonic Acid Sodium Salt, HPLC Grade, J.T. Baker™
Catalog Number p-5383274
292.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
22767-50-6
C7H15NaO3S
202.244
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
23672332
sodio; heptano-1-sulfonato
CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
22767-50-6
C7H15NaO3S
202.244
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
23672332
sodio; heptano-1-sulfonato
CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
High purity solvents for use in analytical and preparative separations
    Para la cromatografía de pares de iones de compuestos básicos; para uso en el laboratorio, la investigación o la fabricación.
Nombre del producto químico o material 1-Heptanesulfonic Acid Sodium Salt
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1L = 0.00kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.26
Grado HPLC