Learn More
Ácido 1-heptanosulfónico, sal sódica, 99+ %, cromatografía de par iónico, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736643
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
22767-50-6
C7H15NaO3S
202.25
MFCD00007543
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
23672332
sodio; heptano-1-sulfonato
CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
22767-50-6
C7H15NaO3S
202.25
MFCD00007543
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
23672332
sodio; heptano-1-sulfonato
CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de pares iónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Nombre de nota Anhydrous
Absorbancia 0.02 max. (C=0.5 M in water) at 260nm, 0.04 max. (C=0.5 M in water) at 230nm, 0.06 max. (C=0.5 M in water) at 220nm, 0.1 max. (C=0.5 M in water) at 210nm
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 2% max. (150°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)6SO3Na
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Cromatografía de pares iónicos
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.