missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1-Fluoro-4-(trifluorometoxi)benceno, 99 %

Marca:  Alfa Aesar™ B20160.06

Detalles adicionales : CAS : 352-67-0 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II

Cantidad 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11440711

  • 95.84€ / 5 g

Fecha estimada de envío
24-05-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Aplicaciones
Se emplea como intermediario farmacéutico activo.

Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.

Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

352-67-0
180.102
JULMJGDXANEQDP-UHFFFAOYSA-N
67698
C1=CC(=CC=C1OC(F)(F)F)F
C7H4F4O
MFCD00040835
1-fluoro-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy fluorobenzene, 4-fluoro trifluoromethoxy benzene, benzene, 1-fluoro-4-trifluoromethoxy, p-fluoro trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy-1-fluorobenzene, p,alpha,alpha,alpha-tetrafluoroanisole, 4-fluorotrifluoromethoxybenzene, p-fluorophenyl trifluoromethyl ether
1-Fluoro-4-(trifluorometoxi)benceno

Especificaciones

1-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
15°C (59°F)
1.394
5g
C7H4F4O
UN1993
1-fluoro-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy fluorobenzene, 4-fluoro trifluoromethoxy benzene, benzene, 1-fluoro-4-trifluoromethoxy, p-fluoro trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy-1-fluorobenzene, p,alpha,alpha,alpha-tetrafluoroanisole, 4-fluorotrifluoromethoxybenzene, p-fluorophenyl trifluoromethyl ether
JULMJGDXANEQDP-UHFFFAOYSA-N
1-Fluoro-4-(trifluorometoxi)benceno
67698
99%
1.323
Characteristic
104°C to 105°C
352-67-0
MFCD00040835
2046330
Not miscible or difficult to mix in water.
C1=CC(=CC=C1OC(F)(F)F)F
180.102
180.1
Videos
SDS Documentos