Learn More
1-Fluoro-4-iodobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757980
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
352-34-1
C6H4FI
222.00
MFCD00001052
KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene
9605
1-fluoro-4-yodobenceno
FC1=CC=C(I)C=C1
352-34-1
C6H4FI
222.00
MFCD00001052
KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene
9605
1-fluoro-4-yodobenceno
FC1=CC=C(I)C=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-4-iodobenzene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -20°C
Color Amarillo
Densidad 1.9250g/mL
Punto de ebullición 182°C to 184°C
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4I
Índice de refracción 1.5820 to 1.584
Cantidad 1 mL
Beilstein 05, 220
Gravedad específica 1.925
Formula Weight (peso de la fórmula) 222
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Fluoro-4-iodobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.