Learn More
Alfa Aesar™ 1-Fluoro-4-yodobenceno, 99 %
Marca:  Alfa Aesar™ A12008.30
Detalles adicionales : CAS : 352-34-1 Peso : 0.25000kg
Cantidad 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444064
  • 288.00€ / 250 g
Fecha estimada de envío
25-05-2021
Descripción
Descripción
Aplicaciones
Se utilizó 4-fluoroyodobenceno en la preparación de derivados del fluorotrifenileno. El 4-[F] fluoroyodobenceno es un bloque de construcción versátil en radioquímica 18 F y se utiliza en varias reacciones de acoplamiento cruzado C-C y C-N mediadas por metales de transición.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Especificaciones
352-34-1
222.001
KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
9605
C1=CC(=CC=C1F)I
C6H4FI
MFCD00001052
4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene
1-fluoro-4-yodobenceno
Especificaciones
1-Fluoro-4-iodobenzene
68°C (154°F)
Light sensitive
-20°C
352-34-1
MFCD00001052
4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene
KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
1-fluoro-4-yodobenceno
9605
99%
1.925
1.583
182°C to 184°C
250g
C6H4FI
1853970
Insoluble in water.
C1=CC(=CC=C1F)I
222.001
222
Videos
SDS Documentos