Learn More
1-Fluoro-2-nitrobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757969
14.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1493-27-2
C6H4FNO2
141.1
MFCD00007048
PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
73895
1-fluoro-2-nitrobenceno
C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1493-27-2
C6H4FNO2
141.1
MFCD00007048
PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
73895
1-fluoro-2-nitrobenceno
C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-2-nitrobenzene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -9°C to 6°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.3350g/mL
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación 94°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4NO2
Índice de refracción 1.5307 to 1.5327
Cantidad 10 mL
Beilstein 05, 241
Gravedad específica 1.335
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido