Learn More
1-Fluoro-2-yodobenzeno, 99 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082127
30.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
348-52-7
C6H4FI
222.00
MFCD00001031
TYHUGKGZNOULKD-UHFFFAOYSA-N
2-fluoroiodobenzene, o-fluoroiodobenzene, o-iodofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-iodo, 2-iodofluorobenzene, 3-fluoro-2-iodobenzene, 1-fluoro-2-iodo-benzene, 2-fluoro-iodobenzene, 2-fluoro-1-iodobenzene
67673
1-fluoro-2-yodobenceno
FC1=CC=CC=C1I
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
348-52-7
C6H4FI
222.00
MFCD00001031
TYHUGKGZNOULKD-UHFFFAOYSA-N
2-fluoroiodobenzene, o-fluoroiodobenzene, o-iodofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-iodo, 2-iodofluorobenzene, 3-fluoro-2-iodobenzene, 1-fluoro-2-iodo-benzene, 2-fluoro-iodobenzene, 2-fluoro-1-iodobenzene
67673
1-fluoro-2-yodobenceno
FC1=CC=CC=C1I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-2-iodobenzene
Nombre de nota Stabilized with copper
Punto de fusión -43°C to -40°C
Densidad 1.903
Punto de ebullición 188°C to 189°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.59
Cantidad 25 g
Beilstein 2039770
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 222
Porcentaje de pureza 99%