Learn More
Alfa Aesar™ 1-(Ethylsulfonyl)piperazine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H55503.03
Detalles adicionales : CAS : 62937-96-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15441778
  • 35.86€ / 1 g
Fecha estimada de envío
05-01-2021
62937-96-6
178.25
BIYGAOBOLDXNHM-UHFFFAOYSA-N
415294
CCS(=O)(=O)N1CCNCC1
C6H14N2O2S
MFCD02093528
1-ethylsulfonyl piperazine, 1-ethylsulphonyl piperazine, 1-ethanesulfonyl piperazine, 1-ethylsulfonyl-piperazine, 1-ethanesulfonyl-piperazine, 1-ethanesulfonylpiperazine, ethylsulfonyl piperazine, ethanesulfonylpiperazine, ethanesulfonyl-piperazine
1-etilsulfonilpiperazina
Especificaciones
1-(Ethylsulfonyl)piperazine
69°C to 72°C
62937-96-6
MFCD02093528
BIYGAOBOLDXNHM-UHFFFAOYSA-N
1-etilsulfonilpiperazina
415294
Sólido
Marrón a blanco
1g
C6H14N2O2S
1-ethylsulfonyl piperazine, 1-ethylsulphonyl piperazine, 1-ethanesulfonyl piperazine, 1-ethylsulfonyl-piperazine, 1-ethanesulfonyl-piperazine, 1-ethanesulfonylpiperazine, ethylsulfonyl piperazine, ethanesulfonylpiperazine, ethanesulfonyl-piperazine
CCS(=O)(=O)N1CCNCC1
178.25
178.25
97%
Videos
SDS Documentos