Learn More
Alfa Aesar™ 1-(Ethylsulfonyl)piperazine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H55503.06
Detalles adicionales : CAS : 62937-96-6 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451778
  • 133.02€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
62937-96-6
178.25
BIYGAOBOLDXNHM-UHFFFAOYSA-N
415294
CCS(=O)(=O)N1CCNCC1
C6H14N2O2S
MFCD02093528
1-ethylsulfonyl piperazine, 1-ethylsulphonyl piperazine, 1-ethanesulfonyl piperazine, 1-ethylsulfonyl-piperazine, 1-ethanesulfonyl-piperazine, 1-ethylsulfonyl piperazine, 1-ethanesulfonylpiperazine, ethylsulfonyl piperazine, ethanesulfonylpiperazine, ethanesulfonyl-piperazine
1-ethylsulfonylpiperazine
Especificaciones
1-(Ethylsulfonyl)piperazine
69°C to 72°C
62937-96-6
MFCD02093528
BIYGAOBOLDXNHM-UHFFFAOYSA-N
1-ethylsulfonylpiperazine
415294
Solid
Brown to White
5g
C6H14N2O2S
1-ethylsulfonyl piperazine, 1-ethylsulphonyl piperazine, 1-ethanesulfonyl piperazine, 1-ethylsulfonyl-piperazine, 1-ethanesulfonyl-piperazine, 1-ethylsulfonyl piperazine, 1-ethanesulfonylpiperazine, ethylsulfonyl piperazine, ethanesulfonylpiperazine, ethanesulfonyl-piperazine
CCS(=O)(=O)N1CCNCC1
178.25
178.25
97%
Videos
SDS Documentos