Learn More
Alfa Aesar™ 1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63555.03
Detalles adicionales : CAS : 115619-00-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450309
  • 68.80€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
115619-00-6
235.287
XEWICNRVCQLKIG-UHFFFAOYSA-N
2857549
C12H17N3O2
MFCD00614372
1-ethyl-4-4-nitrophenyl piperazine, 1-ethyl-4-4-nitro-phenyl-piperazine, piperazine,1-ethyl-4-4-nitrophenyl, piperazine, 1-ethyl-4-4-nitrophenyl, acmc-1bqhi, cbmicro_027169, 4-ethyl-1-4-nitrophenyl piperazine
CCN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
115619-00-6
MFCD00614372
XEWICNRVCQLKIG-UHFFFAOYSA-N
235.287
235.28
97%
1g
C12H17N3O2
1-ethyl-4-4-nitrophenyl piperazine, 1-ethyl-4-4-nitro-phenyl-piperazine, piperazine,1-ethyl-4-4-nitrophenyl, piperazine, 1-ethyl-4-4-nitrophenyl, acmc-1bqhi, cbmicro_027169, 4-ethyl-1-4-nitrophenyl piperazine
CCN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
2857549
Solid