Learn More
Alfa Aesar™ 1-Ethyl-4-(2-fluoro-6-nitrophenyl)piperazine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63911.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490869
  • 342.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-11-2019
Especificaciones
5g
253.27
97%
1-Ethyl-4-(2-fluoro-6-nitrophenyl)piperazine
Solid
Videos
SDS Documentos