Learn More
Yoduro de 1-etil-3-metilimidazolio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Descripción
It is used as OLED materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como material OLED.
Solubilidad
Soluble en agua, diclorometano, etanol y acetonitrilo.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener alejado del calor y la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Se utiliza como material OLED.
Solubilidad
Soluble en agua, diclorometano, etanol y acetonitrilo.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener alejado del calor y la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide |
Color | Blanco a amarillo |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 5160333 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water,,dichloromethane,ethanol,acetonitrile. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.07 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Polvo |