Learn More
Cloruro de 1-etil-3-metilimidazolio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030112
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
65039-09-0
C6H11ClN2
146.62
MFCD00074843
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
1-ethyl-3-methylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, emim cl, unii-ph90aq1e93, 1-ethyl-3-methylimidazoliumchloride, 1-methyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, emim-cl, basionics™ st 80, dsstox_cid_21180
2734160
CHEBI:61327
[Cl-].CCN1C=C[N+](C)=C1
65039-09-0
C6H11ClN2
146.62
MFCD00074843
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
1-ethyl-3-methylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, emim cl, unii-ph90aq1e93, 1-ethyl-3-methylimidazoliumchloride, 1-methyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, emim-cl, basionics™ st 80, dsstox_cid_21180
2734160
CHEBI:61327
[Cl-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Used in cellulose processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en el procesamiento de la celulosa.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Punto de fusión 77°C to 80°C
Temperatura de inflamación 186°C (367°F)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Very Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC 1-etil-3-metilimidazol-3-io; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.62
Porcentaje de pureza ≥98%