Learn More
1-Etil-2-yoduro de metilquinolinio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide is used as a precursor in synthesis of carbocyanine dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-etil-2-metilquinolinio de yoduro se utiliza como precursor en la síntesis de colorantes de carbocianina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Nota
Precursor en síntesis de colorantes de carbocianina.
El 1-etil-2-metilquinolinio de yoduro se utiliza como precursor en la síntesis de colorantes de carbocianina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Nota
Precursor en síntesis de colorantes de carbocianina.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide |
Punto de fusión | 231°C (decomposition) |
Cantidad | 5 g |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in Water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.16 |
Porcentaje de pureza | 97% |