Learn More
Alfa Aesar™ 1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ A10584.22
Detalles adicionales : CAS : 606-55-3 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11493244
  • 390.00€ / 100 g
En stock 3
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide is used as a precursor in synthesis of carbocyanine dyes.
Solubility
Soluble in Water.
Notes
Precursor in synthesis of carbocyanine dyes.
Especificación
606-55-3
299.155
OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
69076
CC[N+]1=C(C=CC2=CC=CC=C21)C.[I-]
C12H14IN
MFCD00031829
1-ethyl-2-methylquinolinium iodide, quinaldine ethiodide, 1-ethylquinaldinium iodide, n-ethylquinaldinium iodide, 2-methylquinoline ethiodide, quinaldinium, 1-ethyl-, iodide, quinolinium, 1-ethyl-2-methyl-, iodide, 2-methyl-1-ethylquinolinium iodide, 1-ethyl-2-methylquinolin-1-ium iodide, quinolinium, 1-ethyl-2-methyl-, iodide 1:1
1-ethyl-2-methylquinolin-1-ium;iodide
Especificación
1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
100g
C12H14IN
1-ethyl-2-methylquinolinium iodide, quinaldine ethiodide, 1-ethylquinaldinium iodide, n-ethylquinaldinium iodide, 2-methylquinoline ethiodide, quinaldinium, 1-ethyl-, iodide, quinolinium, 1-ethyl-2-methyl-, iodide, 2-methyl-1-ethylquinolinium iodide, 1-ethyl-2-methylquinolin-1-ium iodide, quinolinium, 1-ethyl-2-methyl-, iodide 1:1
CC[N+]1=C(C=CC2=CC=CC=C21)C.[I-]
299.155
299.16
231°C (decomposition)
606-55-3
MFCD00031829
OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
1-ethyl-2-methylquinolin-1-ium;iodide
69076
97%