Learn More
Alfa Aesar™ 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H66050.14
Detalles adicionales : CAS : 69227-51-6 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452689
  • 57.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-08-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide s an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in a well sealed container.
Especificaciones
69227-51-6
194.116
KHJQQUGSPDBDRM-UHFFFAOYSA-M
112264
CC[N+]1(CCCC1)C.[Br-]
C7H16BrN
MFCD03095384
1-ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide, 1-ethyl-1-methylpyrrolidin-1-ium bromide, 1-ethyl-1-methylpyrrolidiniumbromide, pyrrolidinium, 1-ethyl-1-methyl-, bromide, 1-methyl-1-ethylpyrrolidinium bromide, pyrrolidinium, 1-ethyl-1-methyl-, bromide 1:1, dsstox_cid_29306, dsstox_rid_83422, dsstox_gsid_49347, ksc495s4d
1-ethyl-1-methylpyrrolidin-1-ium;bromide
Especificaciones
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
69227-51-6
MFCD03095384
1-ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide, 1-ethyl-1-methylpyrrolidin-1-ium bromide, 1-ethyl-1-methylpyrrolidiniumbromide, pyrrolidinium, 1-ethyl-1-methyl-, bromide, 1-methyl-1-ethylpyrrolidinium bromide, pyrrolidinium, 1-ethyl-1-methyl-, bromide 1:1, dsstox_cid_29306, dsstox_rid_83422, dsstox_gsid_49347, ksc495s4d
CC[N+]1(CCCC1)C.[Br-]
194.116
194.12
98%
25g
C7H16BrN
14507266
KHJQQUGSPDBDRM-UHFFFAOYSA-M
1-ethyl-1-methylpyrrolidin-1-ium;bromide
112264
Solid