Learn More
Bromuro de 1-etil-1-metilpirrolidino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide s an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 1-etil-1-metilpirrolidinio es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
El bromuro de 1-etil-1-metilpirrolidinio es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 14507266 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.12 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Sólido |