Learn More
(1-Etoxietilideno)malononitrilo, 99+ %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 170291000
Detalles adicionales : CAS : 5417-82-3 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. | 100g |
---|---|
Envase | Frasco de plástico |
5417-82-3 | |
136.15 | |
BOSVWXDDFBSSIZ-UHFFFAOYSA-N | |
79450 | |
CCOC(=C(C#N)C#N)C |
C7H8N2O | |
MFCD00001852 | |
1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene propanedinitrile, propanedinitrile, 1-ethoxyethylidene, 1-ethoxyethylidenemalononitrile, 1-ethoxyethylidene propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene-propanedinitrile, propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene, ethoxyethylidene methane-1,1-dicarbonitrile, malononitrile, 1-ethoxyethylidene-6ci,7ci,8ci | |
2-(1-etoxietilideno)propanodinitrioe |
Especificaciones
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile | |
Frasco de plástico | |
89.0°C to 93.0°C | |
99+% | |
99.0 | |
99% min. (GC) | |
CH3C(OC2H5)=C(CN)2 | |
1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene propanedinitrile, propanedinitrile, 1-ethoxyethylidene, 1-ethoxyethylidenemalononitrile, 1-ethoxyethylidene propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene-propanedinitrile, propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene, ethoxyethylidene methane-1,1-dicarbonitrile, malononitrile, 1-ethoxyethylidene-6ci,7ci,8ci | |
CCOC(=C(C#N)C#N)C | |
136.15 | |
136.15 | |
99+% |
Authentic | |
Blanco a beige | |
100g | |
5417-82-3 | |
100.0 | |
C7H8N2O | |
MFCD00001852 | |
BOSVWXDDFBSSIZ-UHFFFAOYSA-N | |
2-(1-etoxietilideno)propanodinitrioe | |
79450 | |
Polvo cristalino y trozos |
Seguridad y manipulación
- (1-Ethoxyethylidene)malononitrile
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.