Learn More
1-Dodecino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043832
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
765-03-7
C12H22
166.31
MFCD00008960
ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g
69821
dodec-1-ino
CCCCCCCCCCC#C
765-03-7
C12H22
166.31
MFCD00008960
ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g
69821
dodec-1-ino
CCCCCCCCCCC#C
1-Dodecyne was used in the synthesis of stable ruthenium nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-dodecino se utilizaba en la síntesis de nanopartículas estables de rutenio.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Incompatible con polvos metálicos pesados y agentes oxidantes. Almacenar a una temperatura de 2 a 8 °C, alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Dodecyne
Punto de fusión -19°C
Densidad 0.779
Punto de ebullición 214°C to 216°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.434
Cantidad 5 g
Beilstein 1741320
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.31
Porcentaje de pureza 97%