Learn More
1-Dodeceno, 93-95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11964421
654.03 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
112-41-4
C12H24
168.32
MFCD00008961
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
1-dodecene, dodecene, adacene 12, n-dodec-1-ene, dodecylene, alpha-dodecene, alpha-dodecylene, dodecene-1, .alpha.-dodecene, unii-wye669f3gr
8183
dodec-1-eno
CCCCCCCCCCC=C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
112-41-4
C12H24
168.32
MFCD00008961
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
1-dodecene, dodecene, adacene 12, n-dodec-1-ene, dodecylene, alpha-dodecene, alpha-dodecylene, dodecene-1, .alpha.-dodecene, unii-wye669f3gr
8183
dodec-1-eno
CCCCCCCCCCC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Dodecene
Nombre de nota 93-95%
% mín. CAS 93.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -35.0°C
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 213.0°C
Temperatura de inflamación 77°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 93% min. (GC)
Envase Bidón de metal
Fórmula lineal CH3(CH2)9CH=CH2
Índice de refracción 1.4284 to 1.4304
Cantidad 10 kg
Beilstein 01,225
Gravedad específica 0.75
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.32
Porcentaje de pureza 93 to 95%