Learn More
1-Dodecanetiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11440703
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
112-55-0
C12H26S
202.40
MFCD00004885
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
1-dodecanethiol, dodecyl mercaptan, dodecanethiol, n-dodecanethiol, lauryl mercaptan, n-dodecyl mercaptan, n-dodecylmercaptan, 1-mercaptododecane, n-lauryl mercaptan, 1-dodecyl mercaptan
8195
dodecano-1-tiol
CCCCCCCCCCCCS
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
112-55-0
C12H26S
202.40
MFCD00004885
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
1-dodecanethiol, dodecyl mercaptan, dodecanethiol, n-dodecanethiol, lauryl mercaptan, n-dodecyl mercaptan, n-dodecylmercaptan, 1-mercaptododecane, n-lauryl mercaptan, 1-dodecyl mercaptan
8195
dodecano-1-tiol
CCCCCCCCCCCCS
1-Dodecanethiol is used in the preparation of hydrophobic or mixed self-assembled monolayers. It is also employed as a chain transfer agent for radical polymerization. Further, it is utilized as a polymerization inhibitor in polyurethane and neoprene adhesives, which finds application in the footwear industry. In addition to this, it acts as a protein regenerating agent used for the regeneration of native proteins from mercuribenzoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1-Dodecanetiol se utiliza en la preparación de monocapas hidrófobas o mixtas autoensambladas. También se emplea como agente de transferencia de cadena para la polimerización de radicales. Además, se utiliza como inhibidor de polimerización en adhesivos de poliuretano y neopreno, que se aplica en la industria del calzado. Además, actúa como agente regenerador de proteínas utilizado para la regeneración de proteínas nativas a partir del mercuribenzoato.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases, agentes oxidantes, agentes reductores y metales alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Dodecanethiol
Punto de fusión °C to 7°C
Densidad 0.845
Punto de ebullición 276°C to 278°C
Temperatura de inflamación 133°C (271°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal CH3(CH2)11SH
Índice de refracción 1.4601
Cantidad 100 g
Beilstein 969337
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido