Learn More
1-Decyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081273
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
764-93-2
C10H18
138.254
MFCD00009576
ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
1-decyne, decyne, octylacetylene, unii-ulr28gd98q, ulr28gd98q, decine, n-octylacetylene, deca-1-yne, acmc-209p3y
12997
CHEBI:87322
dec-1-yne
CCCCCCCCC#C
764-93-2
C10H18
138.254
MFCD00009576
ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
1-decyne, decyne, octylacetylene, unii-ulr28gd98q, ulr28gd98q, decine, n-octylacetylene, deca-1-yne, acmc-209p3y
12997
CHEBI:87322
dec-1-yne
CCCCCCCCC#C
1-Decyne has been used to stabilize ruthenium nanoparticles by forming ruthenium-vinylidene interfacial bonds. It is also used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-Decyne se ha utilizado para estabilizar las nanopartículas de rutenio mediante la formación de enlaces interfaciales rutenio-vinilideno. También se utiliza como intermedios primarios y secundarios.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes. Almacenar de 0 a 6 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Decyne
Punto de fusión -44°C
Densidad 0.767
Punto de ebullición 174°C to 176°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Olor Petrol-like
Índice de refracción 1.427
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1236372
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.26
Porcentaje de pureza 98%