Learn More
1-Decyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
1-Decyne has been used to stabilize ruthenium nanoparticles by forming ruthenium-vinylidene interfacial bonds. It is also used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-Decyne se ha utilizado para estabilizar las nanopartículas de rutenio mediante la formación de enlaces interfaciales rutenio-vinilideno. También se utiliza como intermedios primarios y secundarios.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes. Almacenar de 0 a 6 °C.
El 1-Decyne se ha utilizado para estabilizar las nanopartículas de rutenio mediante la formación de enlaces interfaciales rutenio-vinilideno. También se utiliza como intermedios primarios y secundarios.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes. Almacenar de 0 a 6 °C.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Decyne |
Punto de fusión | -44°C |
Densidad | 0.767 |
Punto de ebullición | 174°C to 176°C |
Temperatura de inflamación | 50°C (122°F) |
Olor | Petrol-like |
Índice de refracción | 1.427 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3295 |
Beilstein | 1236372 |