Learn More
1-Decene, 96%, remainder isomers, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 031213.36
Detalles adicionales : CAS : 872-05-9 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 3295 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317438
  • 28.60€ / 500 g
En stock 4
Añadir a la cesta
Especificación
872-05-9
140.27
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
13381
dec-1-ene
C10H20
MFCD00009577
1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
CHEBI:87315
CCCCCCCCC=C
Especificación
1-Decene
49° (120°F)
170°C to 171°C
-66°C
872-05-9
Remainder isomers
CH3(CH2)7CH=CH2
UN3295
1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
CCCCCCCCC=C
140.27
CHEBI:87315
Liquid
0.741g/mL
1.4210
Colorless
500g
96%
C10H20
MFCD00009577
1737236
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
dec-1-ene
13381
140.27
96%