Learn More
1-(Ciclopropilcarbonil)piperazina, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number 15274358
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
59878-57-8
C8H15N2O
155.22
MFCD06369645
KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-O
1-cyclopropylcarbonyl piperazine, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone, 1-cyclopropanecarbonylpiperazine, cyclopropyl-piperazin-1-yl-methanone, 1-cyclopropanecarbonyl piperazine, piperazine, 1-cyclopropylcarbonyl, piperazinocyclopropyl ketone, cyclopropyl piperazinyl ketone, 1-cyclopropylcarbonylpiperazine, 4-cyclopropanecarbonyl-piperazine
2064235
ciclopropil(piperazin-1-il)metanona
O=C(C1CC1)N1CC[NH2+]CC1
59878-57-8
C8H15N2O
155.22
MFCD06369645
KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-O
1-cyclopropylcarbonyl piperazine, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone, 1-cyclopropanecarbonylpiperazine, cyclopropyl-piperazin-1-yl-methanone, 1-cyclopropanecarbonyl piperazine, piperazine, 1-cyclopropylcarbonyl, piperazinocyclopropyl ketone, cyclopropyl piperazinyl ketone, 1-cyclopropylcarbonylpiperazine, 4-cyclopropanecarbonyl-piperazine
2064235
ciclopropil(piperazin-1-il)metanona
O=C(C1CC1)N1CC[NH2+]CC1
Nombre del producto químico o material 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.21
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.