Learn More
Pinacol éster de ácido 1-ciclohexenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester |
% mín. CAS | 96.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Incoloro a tostado |
Punto de ebullición | 125.0°C (0.2 mmHg) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Cantidad | 500 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.11 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.