Learn More
Pinacol éster de ácido 1-ciclohexenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228560
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
141091-37-4
C12H21BO2
208.11
MFCD05663845
QNZFUMVTUFOLRT-UHFFFAOYSA-N
2-cyclohex-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-cyclohexen-yl-boronic acid pinacol ester, cyclohexene-1-boronic acid pinacol ester, 1-cyclohexen-1-yl-boronic acid pinacol ester, 2-cyclohexenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-cyclohexeneboronic acid, 2-1-cyclohexenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, cyclohexen-1-ylboronic acid, pinacol ester, 2-1-cyclohexen-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-cyclohexeneboronic acid pinacol ester
10932675
2-(ciclohexen-1-il)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CCCCC1
141091-37-4
C12H21BO2
208.11
MFCD05663845
QNZFUMVTUFOLRT-UHFFFAOYSA-N
2-cyclohex-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-cyclohexen-yl-boronic acid pinacol ester, cyclohexene-1-boronic acid pinacol ester, 1-cyclohexen-1-yl-boronic acid pinacol ester, 2-cyclohexenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-cyclohexeneboronic acid, 2-1-cyclohexenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, cyclohexen-1-ylboronic acid, pinacol ester, 2-1-cyclohexen-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-cyclohexeneboronic acid pinacol ester
10932675
2-(ciclohexen-1-il)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a tostado
Punto de ebullición 125.0°C (0.2 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.