Learn More
1-(Cianoacetil)pirrolidina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020533
24.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14227-95-3
C7H10N2O
138.17
MFCD00020838
VEUDVNNBYYRZBV-UHFFFAOYSA-N
1-cyanoacetyl pyrrolidine, 3-oxo-3-pyrrolidin-1-yl propanenitrile, 1-cyanoacetylpyrrolidine, 3-oxo-3-1-pyrrolidinyl propanenitrile, pyrrolidine, 1-cyanoacetyl, 1-pyrrolidinepropanenitrile,b-oxo, 3-oxo-3-pyrrolidinylpropanenitrile, n-cyanoacetylpyrrolidine, acmc-20ak5f, oxopyrrolidinylpropanenitrile
84272
3-oxo-3-(pyrrolidin-1-yl)propanenitrile
O=C(CC#N)N1CCCC1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14227-95-3
C7H10N2O
138.17
MFCD00020838
VEUDVNNBYYRZBV-UHFFFAOYSA-N
1-cyanoacetyl pyrrolidine, 3-oxo-3-pyrrolidin-1-yl propanenitrile, 1-cyanoacetylpyrrolidine, 3-oxo-3-1-pyrrolidinyl propanenitrile, pyrrolidine, 1-cyanoacetyl, 1-pyrrolidinepropanenitrile,b-oxo, 3-oxo-3-pyrrolidinylpropanenitrile, n-cyanoacetylpyrrolidine, acmc-20ak5f, oxopyrrolidinylpropanenitrile
84272
3-oxo-3-(pyrrolidin-1-yl)propanenitrile
O=C(CC#N)N1CCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-(Cyanoacetyl)pyrrolidine
Punto de fusión 71°C to 74°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 637151
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza ≥98%