Learn More
1-(Clorometilo)-4-(trifluorometoxi)benceno, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | CH2ClC6H4OCF3 |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.58 |
Porcentaje de pureza | 97% |