Learn More
1-Clorodecano, 97-99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-86455
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
1002-69-3
C10H21Cl
176.73
MFCD00000956
ZTEHOZMYMCEYRM-UHFFFAOYSA-N
decyl chloride, decane, 1-chloro, n-decyl chloride, decane, chloro, unii-l0hsc44e5x, decyl chloride mixed isomers, chlorodecane, l0hsc44e5x, chlorodecane mixed isomers, 1-chlorodecane
13848
1-clorodecano
CCCCCCCCCCCl
1002-69-3
C10H21Cl
176.73
MFCD00000956
ZTEHOZMYMCEYRM-UHFFFAOYSA-N
decyl chloride, decane, 1-chloro, n-decyl chloride, decane, chloro, unii-l0hsc44e5x, decyl chloride mixed isomers, chlorodecane, l0hsc44e5x, chlorodecane mixed isomers, 1-chlorodecane
13848
1-clorodecano
CCCCCCCCCCCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Chlorodecane
Nombre de nota 97-99%
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -34°C
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 223°C
Temperatura de inflamación 83°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)9Cl
Índice de refracción 1.4362 to 1.4382
Cantidad 250 mL
Beilstein 01, 168
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: 0.01g/L (20°C)
Viscosidad 1.94 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.73
Porcentaje de pureza 97-99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chlorodecane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.