Learn More
1-Cloro-6-hidroxihexano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10761424
504.02 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2009-83-8
C6H13ClO
136.62
MFCD00002984
JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf
74828
6-clorohexano-1-ol
C(CCCCl)CCO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2009-83-8
C6H13ClO
136.62
MFCD00002984
JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf
74828
6-clorohexano-1-ol
C(CCCCl)CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-chloro-6-hydroxyhexane
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 108.0°C to 112.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH2)6OH
Índice de refracción 1.4547 to 1.4567
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.62
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido