Learn More
1-Cloro-6-hidroxihexano, 95 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 109281000
Detalles adicionales : CAS : 2009-83-8 Peso : 0.10000kg
Cantidad. | 100g |
---|
2009-83-8 | |
136.62 | |
JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N | |
74828 | |
C(CCCCl)CCO |
C6H13ClO | |
MFCD00002984 | |
6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf | |
6-clorohexano-1-ol |
Especificaciones
1-chloro-6-hydroxyhexane | |
98°C | |
Frasco de vidrio | |
1.03 | |
De incoloro a amarillo | |
2009-83-8 | |
100.0 | |
C6H13ClO | |
MFCD00002984 | |
JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N | |
6-clorohexano-1-ol | |
74828 | |
Líquido |
1.0300g/mL | |
Authentic | |
1.4547 to 1.4567 | |
108.0°C to 112.0°C (14.0 mmHg) | |
100g | |
94.0 | |
94% min. (GC) | |
Cl(CH2)6OH | |
6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf | |
C(CCCCl)CCO | |
136.62 | |
136.62 | |
95% |