Learn More
1-Cloro-4-nitrobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-89414
16.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100-00-5
C6H4ClNO2
157.56
MFCD00007285
CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
4-chloronitrobenzene, p-chloronitrobenzene, p-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro, 4-nitrochlorobenzene, pncb, 4-chloro-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl chloride, p-nitrochlorobenzol, p-nitroclorobenzene
7474
CHEBI:34399
1-cloro-4-nitrobenceno
C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100-00-5
C6H4ClNO2
157.56
MFCD00007285
CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
4-chloronitrobenzene, p-chloronitrobenzene, p-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro, 4-nitrochlorobenzene, pncb, 4-chloro-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl chloride, p-nitrochlorobenzol, p-nitroclorobenzene
7474
CHEBI:34399
1-cloro-4-nitrobenceno
C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-nitrobenzene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 81.0°C to 84.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.2980g/mL
Punto de ebullición 242.0°C
Temperatura de inflamación 127°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4NO2
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 243
Índice Merck 15, 2153
Gravedad específica 1.298
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.,soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-4-nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.