Learn More
1-Cloro-4-nitrobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022560
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
100-00-5
C6H4ClNO2
157.553
MFCD00007285
CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
4-chloronitrobenzene, p-chloronitrobenzene, p-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro, 4-nitrochlorobenzene, pncb, 4-chloro-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl chloride, p-nitrochlorobenzol, p-nitroclorobenzene
7474
CHEBI:34399
1-cloro-4-nitrobenceno
C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])Cl
100-00-5
C6H4ClNO2
157.553
MFCD00007285
CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
4-chloronitrobenzene, p-chloronitrobenzene, p-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro, 4-nitrochlorobenzene, pncb, 4-chloro-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl chloride, p-nitrochlorobenzol, p-nitroclorobenzene
7474
CHEBI:34399
1-cloro-4-nitrobenceno
C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])Cl
1-Chloro-4-nitrobenzene is an important intermediate used in the preparation of 2,4-dinitrochlorobenzene and 3,4-dichloronitrobenzene. It is used as a raw material in the preparation of 4-nitrodiphenylamine, 4-chloroaninline and (4-[(4-aminobenzene)sulfonyl]aniline). It serves as a common antioxidant, which is found in rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloro-4-nitrobenceno es un importante intermediario utilizado en la preparación de 2,4-dinitroclorobenceno y 3,4-dicloronitrobenceno. Se utiliza como materia prima en la preparación de 4-nitrodifenilamina, 4-cloroaninlina y (4-[(4-aminobenceno)sulfonil]anilina). Sirve como un antioxidante común, que se encuentra en el caucho.
Solubilidad
Soluble en etanol caliente hirviendo, éter, tolueno, acetona, disolventes orgánicos y disulfuro de carbono. Escasamente soluble en alcohol frío. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-nitrobenzene
Punto de fusión 82°C to 86°C
Densidad 1.515
Punto de ebullición 238°C to 242°C
Temperatura de inflamación 127°C (260°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN1578
Beilstein 508691
Índice Merck 14,2151
Información de solubilidad Soluble in boiling hot ethanol,ether,toluene,acetone,organic solvents and carbon disulfide. Sparingly soluble in cold alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza ≥98%