Learn More
1-Cloro-4-yodobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021216
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
637-87-6
C6H4ClI
238.452
MFCD00001053
GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
4-chloroiodobenzene, p-chloroiodobenzene, 4-iodochlorobenzene, p-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-iodo, 1-chloro-4-iodo-benzene, p-chlorjodbenzol, 4-chloro iodobenzene, 4-chloro-iodobenzene, 4-iodo-chlorobenzene
12510
1-cloro-4-yodobenceno
C1=CC(=CC=C1Cl)I
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
637-87-6
C6H4ClI
238.452
MFCD00001053
GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
4-chloroiodobenzene, p-chloroiodobenzene, 4-iodochlorobenzene, p-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-iodo, 1-chloro-4-iodo-benzene, p-chlorjodbenzol, 4-chloro iodobenzene, 4-chloro-iodobenzene, 4-iodo-chlorobenzene
12510
1-cloro-4-yodobenceno
C1=CC(=CC=C1Cl)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-iodobenzene
Punto de fusión 52°C to 56°C
Punto de ebullición 226°C to 227°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1634414
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.46
Porcentaje de pureza 99%