Learn More
Alfa Aesar™ 1-Cloro-4-(4-fluorofenil)ftalazina, 96 %
Catalog Number p-7032836
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
155937-28-3
C14H8ClFN2
258.68
MFCD06253841
LIFADULWFCVAQR-UHFFFAOYSA-N
1-chloro-4-4-fluorophenyl phthalazine, 4-chloro-1-4-fluorophenyl phthalazine, 1-chloro-4-4-fluorophenyl-phthalazine, 1-chloro-4-4-fluoro-phenyl-phthalazine, 1-chloro-4-4-fluorophenyl phthalazine im ocs
2115239
1-cloro-4-(4-fluorofenil)ftalazina
FC1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(Cl)C2=CC=CC=C12
155937-28-3
C14H8ClFN2
258.68
MFCD06253841
LIFADULWFCVAQR-UHFFFAOYSA-N
1-chloro-4-4-fluorophenyl phthalazine, 4-chloro-1-4-fluorophenyl phthalazine, 1-chloro-4-4-fluorophenyl-phthalazine, 1-chloro-4-4-fluoro-phenyl-phthalazine, 1-chloro-4-4-fluorophenyl phthalazine im ocs
2115239
1-cloro-4-(4-fluorofenil)ftalazina
FC1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(Cl)C2=CC=CC=C12
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-(4-fluorophenyl)phthalazine
Punto de fusión 196°C to 197°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.68
Porcentaje de pureza 96%