Learn More
1-Cloro-3-iodobenzeno, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391247
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
625-99-0
C6H4ClI
238.45
MFCD00001046
JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
12269
1-cloro-3-iodobenceno
ClC1=CC=CC(I)=C1
625-99-0
C6H4ClI
238.45
MFCD00001046
JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
12269
1-cloro-3-iodobenceno
ClC1=CC=CC(I)=C1
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3-iodobenzene
Densidad 1.9200g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal ClC6H4I
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.45
Porcentaje de pureza 97%