Learn More
Alfa Aesar™ 1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H33151.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15495947
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
1136961-91-5
196.55
INHVSFGPYWTLQL-UHFFFAOYSA-N
59432130
C7H4ClF3O
MFCD22580772
1-chloro-2-difluoromethoxy-3-fluorobenzene, inhvsfgpywtlql-uhfffaoysa-n
Especificaciones
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
1g
C7H4ClF3O
1-chloro-2-difluoromethoxy-3-fluorobenzene, inhvsfgpywtlql-uhfffaoysa-n
196.55
196.55
97%
Colorless
1136961-91-5
MFCD22580772
INHVSFGPYWTLQL-UHFFFAOYSA-N
59432130
Liquid
Videos
SDS Documentos