Learn More
Integra Biosciences™ 1-Channel Adapter
Para su uso con el operador manual VACUBOY.
14.90€ - 38.15€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Operador manual VACUBOY (155-510) |
---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11777312
|
Integra Biosciences™
159027 |
Adaptador de 1 canal con eyectores para GripTips |
38.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10090272
|
Integra Biosciences™
155522 |
Adaptador de acero inoxidable de 1 canal, 150 mm |
23.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10319341
|
Integra Biosciences™
155502 |
Adaptador de acero inoxidable de 1 canal, 40 mm |
14.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12964417
|
Integra Biosciences™
159023 |
Adaptador de 1 canal para puntas desechables (paq. de 5) |
14.90€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
One-channel adaptor for use with VACUBOY hand operator.The VACUBOY hand operator can be used with VACUSAFE comfort vacuum system. Enables liquid residues to be disposed of reliably, precisely and conveniently:
- With a precisely dosed volume
- Without loss of drops
- Without risk of contamination
- Without causing tiredness
- Energy saving, the manual operator - the heart of the system - can be operated as a single or 8 channel aspirator
- All parts in contact with fluids are autoclavable
Especificaciones
Operador manual VACUBOY (155-510) |