Learn More
Alfa Aesar™ 1-Carbamoylmethylindole-6-carboxylic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63337.06
Detalles adicionales : CAS : 885266-80-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499978
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
885266-80-8
218.212
SLQGXSJFDQXMTN-UHFFFAOYSA-N
24720961
C1=CC(=CC2=C1C=CN2CC(=O)N)C(=O)O
C11H10N2O3
MFCD06657682
1-carbamoylmethyl-6-indolecarboxylic acid, 1-carbamoylmethyl indole-6-carboxylic acid
1-(2-amino-2-oxoethyl)indole-6-carboxylic acid
Especificaciones
1-Carbamoylmethylindole-6-carboxylic acid
885266-80-8
MFCD06657682
SLQGXSJFDQXMTN-UHFFFAOYSA-N
1-(2-amino-2-oxoethyl)indole-6-carboxylic acid
24720961
Solid
5g
C11H10N2O3
1-carbamoylmethyl-6-indolecarboxylic acid, 1-carbamoylmethyl indole-6-carboxylic acid
C1=CC(=CC2=C1C=CN2CC(=O)N)C(=O)O
218.212
218.21
97%
Videos
SDS Documentos