Learn More
1-Butanol, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Descripción
- Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
- Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
- Perfil de impurezas UV bajo
- Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
- Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Butanol |
Punto de fusión | -90°C |
Nombre de nota | for HPLC |
Fórmula lineal | CH3(CH2)3OH |
Número MDL | MFCD00002964 |
Beilstein | 969148 |
Sinónimo | 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane |
Peso molecular (g/mol) | 74.123 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.12g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.7% |