Learn More
1-Butanotiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-78127
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
109-79-5
C4H10S
90.18
MFCD00004905
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
8012
butano-1-tiol
CCCCS
109-79-5
C4H10S
90.18
MFCD00004905
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
8012
butano-1-tiol
CCCCS
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Butanethiol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -116.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 98.0°C
Temperatura de inflamación 0.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3SH
Índice de refracción 1.4420 to 1.4440
Cantidad 50 mL
Beilstein 01, 370
Fieser 02,53; 04,64
Índice Merck 15, 1580
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido